1-[Amino-(4-bromo-phenyl)-methyl]-naphthalen-2-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307610-250MG
APOSOR307610-250MGEA 310 EUR InStock
APOSOR307610-250MG
1-[Amino-(4-bromo-phenyl)-methyl]-naphthalen-2-ol
1-[Amino-(4-bromo-phenyl)-methyl]-naphthalen-2-ol
Formule: C₁₇H₁₄BrNO
MW: 328,203 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09260387
Numéro CAS: 714953-85-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité