1-[Amino(4-chlorophenyl)methyl]-2-naphthol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307613-1G
APOSOR307613-1GEA 590 EUR InStock
APOSOR307613-1G
1-[Amino(4-chlorophenyl)methyl]-2-naphthol hydrochloride
1-[Amino(4-chlorophenyl)methyl]-2-naphthol hydrochloride
Formule: C₁₇H₁₅Cl₂NO
MW: 320,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366595
Numéro CAS: 856209-29-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité