(cis-1-Amino-indan-2-yl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: [(1R,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl]methanol
OR307619-100MG
APOSOR307619-100MGEA 161 EUR InStock
APOSOR307619-100MG
(cis-1-Amino-indan-2-yl)methanol
(cis-1-Amino-indan-2-yl)methanol
Formule: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,216 g/mol
Point d'ébullition: 108…110 °C (1 mm Hg)
Point de fusion: 81…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07783060
Numéro CAS: 55270-04-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité