3-Amino-4-ethyl-hexan-1-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307621-1G
APOSOR307621-1GEA 451 EUR InStock
APOSOR307621-1G
3-Amino-4-ethyl-hexan-1-ol
3-Amino-4-ethyl-hexan-1-ol
Formule: C₈H₁₉NO
MW: 145,243 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366612
Numéro CAS: 945723-37-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité