3-Amino-3-cyclohexyl-propan-1-ol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307623-1G
APOSOR307623-1GEA 517 EUR InStock
APOSOR307623-1G
3-Amino-3-cyclohexyl-propan-1-ol hydrochloride
3-Amino-3-cyclohexyl-propan-1-ol hydrochloride
Formule: C₉H₁₉NO·ClH
MW: 193,714 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06211677
Numéro CAS: 1173031-67-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité