3-Amino-3-(4-isopropyl-phenyl)-propan-1-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307626-1G
APOSOR307626-1GEA 517 EUR InStock
APOSOR307626-1G
3-Amino-3-(4-isopropyl-phenyl)-propan-1-ol
3-Amino-3-(4-isopropyl-phenyl)-propan-1-ol
Formule: C₁₂H₁₉NO
MW: 193,285 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366613
Numéro CAS: 955287-40-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité