1-Amino-2-(4-methoxy-phenyl)-propan-2-ol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307628-1G
APOSOR307628-1GEA 451 EUR InStock
APOSOR307628-1G
1-Amino-2-(4-methoxy-phenyl)-propan-2-ol hydrochloride
1-Amino-2-(4-methoxy-phenyl)-propan-2-ol hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₅NO₂·ClH
MW: 217,693 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366615
Numéro CAS: 1172878-66-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité