1-Aminomethyl-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalen-1-ol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307629-1G
APOSOR307629-1GEA 325 EUR InStock
APOSOR307629-1G
1-Aminomethyl-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalen-1-ol hydrochloride
1-Aminomethyl-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalen-1-ol hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅NO·ClH
MW: 213,704 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366617
Numéro CAS: 80096-56-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité