(R*)-2-((R*)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-2-phenyl-ethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307634-1G
APOSOR307634-1GEA 383 EUR InStock
APOSOR307634-1G
(R*)-2-((R*)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-2-phenyl-ethanol
(R*)-2-((R*)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-2-phenyl-ethanol
Formule: C₁₉H₂₃NO₃
MW: 313,391 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10703291
Numéro CAS: 548443-18-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité