trans-2-(4-Methoxy-benzylamino)-cyclohexanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307636-1G
APOSOR307636-1GEA 542 EUR InStock
APOSOR307636-1G
trans-2-(4-Methoxy-benzylamino)-cyclohexanol
trans-2-(4-Methoxy-benzylamino)-cyclohexanol
Formule: C₁₄H₂₁NO₂
MW: 235,322 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366628
Numéro CAS: 759402-65-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité