2-(1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-propane-1,3-diol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307638-1G
APOSOR307638-1GEA 542 EUR InStock
APOSOR307638-1G
2-(1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-propane-1,3-diol
2-(1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-propane-1,3-diol
Formule: C₁₂H₁₇NO₂
MW: 207,269 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366630
Numéro CAS: 955287-52-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité