2-(6,7-Diethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-propane-1,3-diol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307639-1G
APOSOR307639-1GEA 451 EUR InStock
APOSOR307639-1G
2-(6,7-Diethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-propane-1,3-diol
2-(6,7-Diethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-propane-1,3-diol
Formule: C₁₆H₂₅NO₄
MW: 295,374 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366631
Numéro CAS: 98661-43-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité