cis-(z)-8-Amino-cyclooct-4-enecarboxylic acid hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307649-1G
APOSOR307649-1GEA 383 EUR InStock
APOSOR307649-1G
cis-(z)-8-Amino-cyclooct-4-enecarboxylic acid hydrochloride
cis-(z)-8-Amino-cyclooct-4-enecarboxylic acid hydrochloride
Formule: C₉H₁₅NO₂·ClH
MW: 205,682 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669708
Numéro CAS: 350015-75-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité