trans-2-Amino-cycloheptanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307650-250MG
APOSOR307650-250MGEA 451 EUR InStock
APOSOR307650-250MG
trans-2-Amino-cycloheptanol
trans-2-Amino-cycloheptanol
Formule: C₇H₁₅NO
MW: 129,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669712
Numéro CAS: 42565-73-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité