diexo-3-Amino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307661-1G
APOSOR307661-1GEA 598 EUR InStock
APOSOR307661-1G
diexo-3-Amino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
diexo-3-Amino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
Formule: C₉H₁₅NO₃·ClH
MW: 221,681 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11870780
Numéro CAS: 1212145-02-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité