2-Amino-4-methoxybenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR307694-1G
APOSOR307694-1GEA 290 EUR InStock
APOSOR307694-1G
2-Amino-4-methoxybenzamide
2-Amino-4-methoxybenzamide
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,177 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10566483
Numéro CAS: 38487-91-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité