4-(3-Methoxy-benzyl)-piperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307711-1G
APOSOR307711-1GEA 499 EUR InStock
APOSOR307711-1G
4-(3-Methoxy-benzyl)-piperidine
4-(3-Methoxy-benzyl)-piperidine
Formule: C₁₃H₁₉NO
MW: 205,296 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863572
Numéro CAS: 150019-61-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité