4-(4-Ethoxybenzyl)piperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307714-250MG
APOSOR307714-250MGEA 219 EUR InStock
APOSOR307714-250MG
4-(4-Ethoxybenzyl)piperidine
4-(4-Ethoxybenzyl)piperidine
Formule: C₁₄H₂₁NO
MW: 219,33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05189928
Numéro CAS: 893754-76-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité