4-(3-Ethoxy-benzyl)-piperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307715-1G
APOSOR307715-1GEA 499 EUR InStock
APOSOR307715-1G
4-(3-Ethoxy-benzyl)-piperidine
4-(3-Ethoxy-benzyl)-piperidine
Formule: C₁₄H₂₁NO
MW: 219,323 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863574
Numéro CAS: 782504-70-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité