3-Piperidin-4-ylmethyl-phenol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307721-1G
APOSOR307721-1GEA 491 EUR InStock
APOSOR307721-1G
3-Piperidin-4-ylmethyl-phenol hydrochloride
3-Piperidin-4-ylmethyl-phenol hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₇NO·ClH
MW: 227,73 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437510
Numéro CAS: 782504-72-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité