3-(2-Methylbenzyl)piperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307731-1G
APOSOR307731-1GEA 509 EUR InStock
APOSOR307731-1G
3-(2-Methylbenzyl)piperidine
3-(2-Methylbenzyl)piperidine
Formule: C₁₃H₁₉N
MW: 189,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863599
Numéro CAS: 955314-92-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité