3-(3,4-Dimethoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307734-1G
APOSOR307734-1GEA 161 EUR InStock
APOSOR307734-1G
3-(3,4-Dimethoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
3-(3,4-Dimethoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Formule: C₁₄H₂₁NO₂·ClH
MW: 271,783 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669681
Numéro CAS: 625454-24-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité