2-(3-Ethoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307739-1G
APOSOR307739-1GEA 185 EUR InStock
APOSOR307739-1G
2-(3-Ethoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
2-(3-Ethoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Formule: C₁₄H₂₁NO·ClH
MW: 255,784 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669727
Numéro CAS: 1170163-05-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité