1-(6-Amino-3,3-dimethylindolin-1-yl)ethanone hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307762-250MG
APOSOR307762-250MGEA 227 EUR InStock
APOSOR307762-250MG
1-(6-Amino-3,3-dimethylindolin-1-yl)ethanone hydrochloride
1-(6-Amino-3,3-dimethylindolin-1-yl)ethanone hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₆N₂O·ClH
MW: 240,729 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15530198
Numéro CAS: 1226815-20-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité