(R)-(-)-Tetrahydrofurfuryl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (R)-Tetrahydro-2-furanmethanol, (R)-(Tetrahydrofuran-2-yl)methanol
OR307767-1G
APOSOR307767-1GEA 105 EUR InStock
APOSOR307767-1G
(R)-(-)-Tetrahydrofurfuryl alcohol
(R)-(-)-Tetrahydrofurfuryl alcohol
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,133 g/mol
Point d'ébullition: 178 °C
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1.054 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093085
Numéro CAS: 22415-59-4
EINECS: 202-625-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité