4-(2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl)aniline hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307770-1G
APOSOR307770-1GEA 433 EUR InStock
APOSOR307770-1G
4-(2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl)aniline hydrochloride
4-(2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl)aniline hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₈N₂·ClH
MW: 226,746 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11870783
Numéro CAS: 1135228-86-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité