N-(4-Aminobenzyl)-1-methylpiperidin-4-amine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307772-1G
APOSOR307772-1GEA 433 EUR InStock
APOSOR307772-1G
N-(4-Aminobenzyl)-1-methylpiperidin-4-amine dihydrochloride
N-(4-Aminobenzyl)-1-methylpiperidin-4-amine dihydrochloride
Formule: C₁₃H₂₁N₃·2ClH
MW: 292,248 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12674811
Numéro CAS: 1204810-58-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité