4-(4-amino-benzylamino)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307774-1G
APOSOR307774-1GEA 467 EUR InStock
APOSOR307774-1G
4-(4-amino-benzylamino)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-(4-amino-benzylamino)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₇H₂₇N₃O₂
MW: 305,415 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12674812
Numéro CAS: 1189106-71-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité