4-[(4-Amino-benzylamino)-methyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307775-1G
APOSOR307775-1GEA 451 EUR InStock
APOSOR307775-1G
4-[(4-Amino-benzylamino)-methyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-[(4-Amino-benzylamino)-methyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₈H₂₉N₃O₂
MW: 319,442 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12674813
Numéro CAS: 1189105-85-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité