3-[(4-Amino-benzylamino)-methyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307777-1G
APOSOR307777-1GEA 499 EUR InStock
APOSOR307777-1G
3-[(4-Amino-benzylamino)-methyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
3-[(4-Amino-benzylamino)-methyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₈H₂₉N₃O₂
MW: 319,442 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12674815
Numéro CAS: 1189107-00-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité