Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(2-Piperidin-1-yl-ethyl)-phenylamine

Fournisseur: Apollo Scientific

OR307778-1G
APOSOR307778-1GEA 317 EUR InStock
APOSOR307778-1G
4-(2-Piperidin-1-yl-ethyl)-phenylamine
4-(2-Piperidin-1-yl-ethyl)-phenylamine


Formule: C₁₃H₂₀N₂
MW: 204,311 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114506
Numéro CAS: 168897-21-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité