3-[(4-Amino-phenylamino)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307782-1G
APOSOR307782-1GEA 459 EUR InStock
APOSOR307782-1G
3-[(4-Amino-phenylamino)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
3-[(4-Amino-phenylamino)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₅H₂₃N₃O₂
MW: 277,362 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026436
Numéro CAS: 1159976-32-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité