3-(4-Amino-phenylamino)- piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307785-1G
APOSOR307785-1GEA 491 EUR InStock
APOSOR307785-1G
3-(4-Amino-phenylamino)- piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
3-(4-Amino-phenylamino)- piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₆H₂₅N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026439
Numéro CAS: 1159976-34-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité