2-[(4-Amino-phenylamino)-methyl]- piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307787-1G
APOSOR307787-1GEA 516 EUR InStock
APOSOR307787-1G
2-[(4-Amino-phenylamino)-methyl]- piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
2-[(4-Amino-phenylamino)-methyl]- piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₇H₂₇N₃O₂
MW: 305.415 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026441
Numéro CAS: 1159976-36-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité