tert-Butyl 4-(4-amino-2-methylphenyl)piperazine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307792-1G
APOSOR307792-1GEA 317 EUR InStock
APOSOR307792-1G
tert-Butyl 4-(4-amino-2-methylphenyl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(4-amino-2-methylphenyl)piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₆H₂₅N₃O₂
MW: 291.389 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519254
Numéro CAS: 361345-37-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité