4,6-Dichloro-2-trichloromethyl-quinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307815-5G
APOSOR307815-5GEA 243 EUR InStock
APOSOR307815-5G
4,6-Dichloro-2-trichloromethyl-quinoline
4,6-Dichloro-2-trichloromethyl-quinoline
Formule: C₁₀H₄Cl₅N
MW: 315,41 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272424
Numéro CAS: 93600-20-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité