2-Amino-6-bromoquinoline hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307864-1G
APOSOR307864-1GEA 301 EUR InStock
APOSOR307864-1G
2-Amino-6-bromoquinoline hydrochloride
2-Amino-6-bromoquinoline hydrochloride
Formule: C₉H₇BrN₂·ClH
MW: 259,53 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10703346
Numéro CAS: 1170935-81-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité