Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Bromo-3-methylquinoline

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR307865-1G
APOSOR307865-1GEA 406 EUR InStock
APOSOR307865-1G
6-Bromo-3-methylquinoline
6-Bromo-3-methylquinoline


Formule: C₁₀H₈BrN
MW: 222,0812 g/mol
Point de fusion: 97…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09260426
Numéro CAS: 97041-63-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité