6-Bromo-4-chloro-2-ethylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307872-1G
APOSOR307872-1GEA 549 EUR InStock
APOSOR307872-1G
6-Bromo-4-chloro-2-ethylquinoline
6-Bromo-4-chloro-2-ethylquinoline
Formule: C₁₁H₉BrClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09260433
Numéro CAS: 930570-40-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité