6-Bromo-4-chloro-2-phenylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307875-1G
APOSOR307875-1GEA 383 EUR InStock
APOSOR307875-1G
6-Bromo-4-chloro-2-phenylquinoline
6-Bromo-4-chloro-2-phenylquinoline
Formule: C₁₅H₉BrClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684146
Numéro CAS: 860195-69-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité