6-Bromo-4-chloroquinoline-2-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307876-1G
APOSOR307876-1GEA 459 EUR InStock
APOSOR307876-1G
6-Bromo-4-chloroquinoline-2-carboxaldehyde
6-Bromo-4-chloroquinoline-2-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₅BrClNO
MW: 270,51 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06824254
Numéro CAS: 904369-49-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité