2-Chloro-3-(chlorométhyl)-6,7-diméthylquinoléine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307905-1G
APOSOR307905-1GEA 488 EUR InStock
APOSOR307905-1G
2-Chloro-3-(chlorométhyl)-6,7-diméthylquinoléine
2-Chloro-3-(chlorométhyl)-6,7-diméthylquinoléine
Formule: C₁₂H₁₁Cl₂N
MW: 240,128 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09787653
Numéro CAS: 182052-67-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité