2,6-Dichloroquinoline-3-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307917-1G
APOSOR307917-1GEA 359 EUR InStock
APOSOR307917-1G
2,6-Dichloroquinoline-3-carbonitrile
2,6-Dichloroquinoline-3-carbonitrile
Formule: C₁₀H₄Cl₂N₂
MW: 223,058 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09787669
Numéro CAS: 948291-61-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité