4-Amino-7-methoxy-2-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307953-1G
APOSOR307953-1GEA 451 EUR InStock
APOSOR307953-1G
4-Amino-7-methoxy-2-methylquinoline
4-Amino-7-methoxy-2-methylquinoline
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09787723
Numéro CAS: 66735-41-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité