Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
OR307983-250MG
APOSOR307983-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR307983-250MG
Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate 98%
Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₁NO₃
MW: 217,2206 g/mol
Point de fusion: 271 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173406
Numéro CAS: 26892-90-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité