5-Chloro-2,8-diméthylquinoléine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307991-1G
APOSOR307991-1GEA 417 EUR InStock
APOSOR307991-1G
5-Chloro-2,8-diméthylquinoléine
5-Chloro-2,8-diméthylquinoléine
Formule: C₁₁H₁₀ClN
MW: 191,6600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09787781
Numéro CAS: 186670-43-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité