6,7-Dichloroquinoline-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR307995-1G
APOSOR307995-1GEA 542 EUR InStock
APOSOR307995-1G
6,7-Dichloroquinoline-3-carboxylic acid
6,7-Dichloroquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅Cl₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09787797
Numéro CAS: 948294-42-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité