Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Methylamino)oxetane

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: N-Methyloxetan-3-amine

OR308005-1G
APOSOR308005-1GEA 119 EUR InStock
APOSOR308005-1G
3-(Methylamino)oxetane
3-(Methylamino)oxetane


Formule: C₄H₉NO
MW: 87,122 g/mol
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08544349
Numéro CAS: 952182-03-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité