2-Oxétanylméthanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Oxetanemethanol, Oxetan-2-ylmethanol, 2,4-Epoxybutanol
OR308011-1G
APOSOR308011-1GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR308011-1G
2-Oxétanylméthanol
2-Oxétanylméthanol
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142933
Numéro CAS: 61266-70-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité