3-Boc-aminoethylazetidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-[2-(Boc-amino)ethyl]azetidine, 3-(N-BOC)-(2-aminoethyl)azetidine, 3-Azetidinecarboxylic acid, 1-(2-aminoethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, 3-Boc-Aminoethylazetidine, 2-Methyl-2-propanyl 1-(2-aminoethyl)-3-azetidinecarboxylate
OR308033-1G
APOSOR308033-1GEA 980 EUR InStock
APOSOR308033-1G
3-Boc-aminoethylazetidine
3-Boc-aminoethylazetidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,282 g/mol
Point de fusion: 84…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878605
Numéro CAS: 162696-31-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité